Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HTATIP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7654R
BOSSBS-7654REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7654R
Anti-HTATIP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Oxidoreductase required for tumor suppression. NAPDH-bound form inhibits nuclear import by competing with nuclear import substrates for binding to a subset of nuclear transport receptors. May act as a redox sensor linked to transcription through regulation of nuclear import. Isoform 1 is a metastasis suppressor with proapoptotic as well as antiangiogenic properties. Isoform 2 has an antiapoptotic effect.Tissue specificity: Ubiquitous. Highest level in liver. High levels in lung, skeletal muscle, pancreas and placenta. Moderate levels in heart and kidney. Low levels in brain.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HTATIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité