Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAG6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7657R
BOSSBS-7657REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7657R
Anti-BAG6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Chaperone that plays a key role in various processes such as apoptosis, insertion of tail-anchored (TA) membrane proteins to the endoplasmic reticulum membrane and regulation of chromatin. Acts in part by regulating stability of proteins and their degradation by the proteasome. Participates in endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis via its interaction with AIFM1/AIF by regulating AIFM1/AIF stability and preventing its degradation. Also required during spermatogenesis for synaptonemal complex assembly via its interaction with HSPA2, by inhibiting polyubiquitination and subsequent proteasomal degradation of HSPA2. Required for selective ubiquitin-mediated degradation of defective nascent chain polypeptides by the proteasome. In this context, may play a role in immuno-proteasomes to generate antigenic peptides via targeted degradation, thereby playing a role in antigen presentation in immune response. Key component of the BAG6/BAT3 complex, a cytosolic multiprotein complex involved in the post-translational delivery of tail-anchored (TA) membrane proteins to the endoplasmic reticulum membrane. TA membrane proteins, also named type II transmembrane proteins, contain a single C-terminal transmembrane region. BAG6/BAT3 acts by facilitating TA membrane proteins capture by ASNA1/TRC40: it is recruited to ribosomes synthesizing membrane proteins, interacts with the transmembrane region of newly released TA proteins and transfers them to ASNA1/TRC40 for targeting to the endoplasmic reticulum membrane.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BAG6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité