Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP50 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7665R-A750
BOSSBS-7665R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7665R-A750
Anti-NUP50 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Component of the nuclear pore complex that has a direct role in nuclear protein import. Actively displaces NLSs from importin-alpha, and facilitates disassembly of the importin-alpha:beta-cargo complex and importin recycling. Interacts with multiple transport receptor proteins including CDKN1B. This interaction is required for correct intracellular transport and degradation of CDKN1B.

Type: Primary
Antigen: NUP50
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 351-450/468
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité