Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM123 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7674R-A350
BOSSBS-7674R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7674R-A350
Anti-TMEM123 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a highly glycosylated transmembrane protein with a high content of threonine and serine residues in its extracellular domain, similar to a broadly defined category of proteins termed mucins. Exposure of some cell types to anti PORIMIN (pro oncosis receptor inducing membrane injury) antibody, crosslinks this protein on the cell surface and induces a type of cell death termed oncosis. Oncosis is distinct from apoptosis and is characterized by a loss of cell membrane integrity without DNA fragmentation. This gene product is proposed to function as a cell surface receptor that mediates cell death.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMEM123
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité