Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCCIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7679R-A488
BOSSBS-7679R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7679R-A488
Anti-BCCIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
FunctionMay promote cell cycle arrest by enhancing the inhibition of CDK2 activity by CDKN1A. May be required for repair of DNA damage by homologous recombination in conjunction with BRCA2. May not be involved in non-homologous end joining.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BCCIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité