Anti-BCCIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7679R-CY5
BOSSBS-7679R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7679R-CY5
Anti-BCCIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
FunctionMay promote cell cycle arrest by enhancing the inhibition of CDK2 activity by CDKN1A. May be required for repair of DNA damage by homologous recombination in conjunction with BRCA2. May not be involved in non-homologous end joining.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: BCCIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité