Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBM38 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7682R-HRP
BOSSBS-7682R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7682R-HRP
Anti-RBM38 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
RNA-binding protein that specifically bind the 3'-UTR of CDKN1A transcripts, leading to maintain the stability of CDKN1A transcripts, thereby acting as a mediator of the p53/TP53 family to regulate CDKN1A. CDKN1A is a cyclin-dependent kinase inhibitor transcriptionally regulated by the p53/TP53 family to induce cell cycle arrest. Isoform 1, but not isoform 2, has the ability to induce cell cycle arrest in G1 and maintain the stability of CDKN1A transcripts induced by p53/TP53. Also acts as a mRNA splicing factor. Specifically regulates the expression of FGFR2-IIIb, an epithelial cell-specific isoform of FGFR2. Plays a role in myogenic differentiation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RBM38
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité