Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CORIN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7685R-CY5.5
BOSSBS-7685R-CY5.5EA 915 EUR InStock
BOSSBS-7685R-CY5.5
Anti-CORIN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Serine-type endopeptidase involved in atrial natriuretic peptide hormone (NPPA) processing. Converts through proteolytic cleavage the non-functional propeptide NPPA into the active hormone, thereby regulating blood pressure in heart and promoting natriuresis, diuresis and vasodilation. Proteolytic cleavage of pro-NPPA also plays a role in female pregnancy by promoting trophoblast invasion and spiral artery remodeling in uterus. Also acts as a regulator of sodium reabsorption in kidney. May also process pro-NPPB the B-type natriuretic peptide. Isoform 2: has weaker endopeptidase activity compared to isoform 1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CORIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité