Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7687R-A488
BOSSBS-7687R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7687R-A488
Anti-LAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
LAP3 (leucine aminopeptidase 3), also known as LAPEP or PEPS, is a 519 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and belongs to the peptidase M17 family. Existing as a homohexamer, LAP3 uses zinc as a cofactor to catalyze the release of an N-terminal proline from a target peptide and is, therefore, involved in the processing and turnover of intracellular proteins. Multiple isoforms of LAP3 exist due to alternative splicing events. The gene encoding LAP3 maps to human chromosome 4, which houses nearly 6% of the human genome and has the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) of all of the human chromosomes. Defects in some of the genes located on chromosome 4 are associated with Huntington's disease, Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité