Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNMB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7689R-CY5.5
BOSSBS-7689R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7689R-CY5.5
Anti-KCNMB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Potassium channels are a group of ubiquitously expressed proteins that serve numerous functions in excitable and non-excitable cells. One class of integral membrane potassium channels is the large conductance, calcium-activated potassium channel (Maxi K+). Maxi K+ differs from most other potassium channels in that its activation is controlled by both increases in intracellular calcium and by membrane depolarization. Maxi K+ dual activation is possible because of its structure. The core of the channel, which is similar to other potassium channels, is a Maxi K+ alpha homotetramer that contains both a voltage sensor and an intracellular calcium binding domain. In vascular smooth muscle, an auxiliary beta-subunit is found in a 1:1 stoichiometry. The beta-subunit exhibits its effect on the Maxi K+ channel by effectively decreasing by 5- to 10- fold the concentration of calcium required to keep the pore open. Maxi K+ beta is the target for possible therapeutics because of its role in blood flow and blood pressure regulation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCNMB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité