Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RLN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7692R-CY5.5
BOSSBS-7692R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7692R-CY5.5
Anti-RLN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Relaxin is a peptide hormone produced by the corpora lutea of ovaries during pregnancy in many mammalian species, including man. The secretion of the hormone into the blood stream just before parturition results in a marked softening and lengthening of the pubic symphysis and a softening of the cervix, which facilitates the birth process. By inhibiting uterine contractions, relaxin may influence the timing of parturition. Like insulin, relaxin consists of two peptide chains, A and B, covalently linked by disulfide bonds. By further analogy to insulin, the two peptides are synthesized as a single-chain precursor polypeptide with the B chain at the NH2-terminus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Relaxin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité