Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNLS Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7693R-HRP
BOSSBS-7693R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7693R-HRP
Anti-RNLS Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Catalyzes the oxidation of the less abundant alpha-NAD(P)H isoform to form beta-NAD(P)(+). The enzyme hormone is secreted by the kidney, and circulates in blood and modulates cardiac function and systemic blood pressure. Lowers blood pressure in vivo by decreasing cardiac contractility and heart rate and preventing a compensatory increase in peripheral vascular tone, suggesting a causal link to the increased plasma catecholamine and heightened cardiovascular risk. High concentrations of catecholamines activate plasma renalase and promotes its secretion and synthesis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000

Type: Primary
Antigen: RNLS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité