Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSRNP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7696R
BOSSBS-7696REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7696R
Anti-CSRNP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a protein that localizes to the nucleus and expression of this gene is induced in response to elevated levels of axin. The Wnt signalling pathway, which is negatively regulated by axin, is important in axis formation in early development and impaired regulation of this signalling pathway is often involved in tumors. A decreased level of expression of this gene in tumors compared to the level of expression in their corresponding normal tissues suggests that this gene product has a tumor suppressor function. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CSRNP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité