Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7714R-CY5.5
BOSSBS-7714R-CY5.5EA 915 EUR InStock
BOSSBS-7714R-CY5.5
Anti-NUF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Acts as a component of the essential kinetochore-associated NDC80 complex, which is required for chromosome segregation and spindle checkpoint activity. Required for kinetochore integrity and the organization of stable microtubule binding sites in the outer plate of the kinetochore.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NUF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité