Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Sororin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7717R-A680
BOSSBS-7717R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7717R-A680
Anti-Sororin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Regulator of sister chromatid cohesion in mitosis stabilising cohesin complex association with chromatin. May antagonise the action of WAPAL which stimulates cohesin dissociation from chromatin. Cohesion ensures that chromosome partitioning is accurate in both meiotic and mitotic cells and plays an important role in DNA repair. Required for efficient DNA double-stranded break repair.

Type: Primary
Antigen: Sororin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/252
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité