Anti-DSCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-7720R-A555
BOSSBS-7720R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7720R-A555
Anti-DSCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Loads PCNA onto primed templates regulating velocity, spacing and restart activity of replication forks. May couple DNA replication to sister chromatid cohesion through regulation of the acetylation of the cohesin subunit SMC3.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DSCC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité