Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NCAPG2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7721R
BOSSBS-7721REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7721R
Anti-NCAPG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NCAPG2 is 1 of 3 non-SMC subunits that define condensin II. Condensin complexes I and II play essential roles in mitotic chromosome assembly and segregation. Both condensins contain 2 invariant structural maintenance of chromosome (SMC) subunits, SMC2 and SMC4, but they contain different sets of non-SMC subunits. NCAPG2 is 1 of 3 non-SMC subunits that defines condensin II.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: NCAPG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité