Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nuclear protein stromal antigen 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7724R-A680
BOSSBS-7724R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7724R-A680
Anti-Nuclear protein stromal antigen 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene is a member of the SCC3 family and is expressed in the nucleus. It encodes a component of cohesin, a multisubunit protein complex that provides sister chromatid cohesion along the length of a chromosome from DNA replication through prophase and prometaphase, after which it is dissociated in preparation for segregation during anaphase.

Type: Primary
Antigen: Nuclear protein stromal antigen 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 901-1000/1258
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité