Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7729R-A750
BOSSBS-7729R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7729R-A750
Anti-SMC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Structural Maintenance of Chromosomes (SMC) family proteins play critical roles in various nuclear events that require structural changes of chromosomes, including mitotic chromosome organisation, DNA recombination and repair and global transcriptional repression. The chromosome proteins are conserved in eukaryotes lead to mitotic chromosome segregation defects, suggesting a critical function of SMC family proteins in mitotic chromosome dynamics.

Type: Primary
Antigen: SMC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/1101
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité