Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7732R-CY5
BOSSBS-7732R-CY5EA 900 EUR InStock
BOSSBS-7732R-CY5
Anti-ESPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Stable cohesion between sister chromatids before anaphase and their timely separation during anaphase are critical for chromosome inheritance. In vertebrates, sister chromatid cohesion is released in 2 steps via distinct mechanisms. The first step involves phosphorylation of STAG1 (MIM 604358) or STAG2 (MIM 300826) in the cohesin complex. The second step involves cleavage of the cohesin subunit SCC1 (RAD21; MIM 606462) by ESPL1, or separase, which initiates the final separation of sister chromatids (Sun et al., 2009 [PubMed 19345191]).[supplied by OMIM, Nov 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ESPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité