Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7736R-A555
BOSSBS-7736R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7736R-A555
Anti-ASB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Members of the suppressor of cytokine signaling (SOCS) family of proteins contain C-terminal regions of homology called the SOCS box, which serves to couple SOCS proteins and their binding partners with the elongin B and C complex. Serveral other families of proteins also contain SOCS boxes but differ from the SOCS proteins in the type of domain they contained upstream of the SOCS box. Four members of the ankyrin repeat and SOCS box-containing (ASB) protein family are identified and termed as ASB-1, ASB-2, ASB-3 and ASB-4. ASB-1 is expressed in multiple organs, including the hematopoietic compartment. ASB-1 knock-out mice display a diminution of spermatogenesis with less complete filling of seminiferous tubules. Asb-2 is a novel retinoic-acid (RA)-induced gene in acute promyelocytic leukemia (APL) cells and its expression induces growth-inhibition and chromatin condensation recapitulating early events critical to RA-induced differentiaiton of APL cells. ASB-2 is directly induced by all-trans retinotic acid, by the binding of RARa to the RAR binding element/RXR binding element in the Asb-2 promoter.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité