Anti-BIN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-7739R-A488
BOSSBS-7739R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7739R-A488
Anti-BIN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Involved in cytokinesis and septation where it has a role in the localization of F-actin.Tissue specificity: Ubiquitously expressed except in brain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: BIN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité