Anti-CDC10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-7741R-A680
BOSSBS-7741R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7741R-A680
Anti-CDC10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Filament-forming cytoskeletal GTPase. Required for normal organisation of the actin cytoskeleton. Required for normal progress through mitosis. Involved in cytokinesis. Required for normal association of CENPE with the kinetochore. Plays a role in ciliogenesis and collective cell movements.
Type: Primary
Antigen: CDC10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/437
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité