Anti-SEPT7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7741R-CY5.5
BOSSBS-7741R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7741R-CY5.5
Anti-SEPT7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Filament-forming cytoskeletal GTPase. Required for normal organization of the actin cytoskeleton. Required for normal progress through mitosis. Involved in cytokinesis. Required for normal association of CENPE with the kinetochore. Plays a role in ciliogenesis and collective cell movements.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SEPT7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité