Anti-DCTN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-7746R-A555
BOSSBS-7746R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7746R-A555
Anti-DCTN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Together with dynein may be involved in spindle assembly and cytokinesis.Tissue specificity:Ubiquitously expressed. Highly expressed in muscle and pancreas and detected at lower levels in brain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DCTN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité