Anti-KIF2B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-7751R-HRP
BOSSBS-7751R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7751R-HRP
Anti-KIF2B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
KIF2B belongs to the kinesin-like protein family. It is a plus end-directed microtubule-dependent motor required for spindle assembly and chromosome movement. It also has microtubule depolymerization activity.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: KIF2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité