Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLHL13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7752R-A647
BOSSBS-7752R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7752R-A647
Anti-KLHL13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
KLHL13 (kelch like 13), also known as BKLHD2 (BTB and kelch domain containing protein 2), is a 604 amino acid protein that contains six Kelch repeats and one BTB/POZ domain. Expressed predominantly in brain, KLHL13 is believed to play a role in protein ubiquitination and may function as a substrate specific adapter of an E3 ubiquitin protein ligase complex. E3 ligases accept a ubiquitin residue from an E2 ubiquitin conjugating enzyme and immediately transfer that residue to a protein that is targeted for degradation. Specifically, KLHL13 interacts with KLHL9 and CUL3, a member of the cullin family of mediators that participate in the selective targeting of proteins for ubiquitin mediated proteolysis. Via its BTB and C terminal Kelch (BACK) motif, KLHL13 is thought to play a role in spatially orientating substrates in the CUL3 ligase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLHL13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité