Anti-KLHL9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-7753R-A350
BOSSBS-7753R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7753R-A350
Anti-KLHL9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
KLHL9 is the substrate-specific adapter for a CUL3-based E3 ubiquitin-protein ligase complex. Within this complex, KLHL9 controls the dynamic behavior of AURKB on mitotic chromosomes and thereby coordinates faithful mitotic progression and completion of cytokinesis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: KLHL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité