Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEPT9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7755R-A488
BOSSBS-7755R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7755R-A488
Anti-SEPT9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Filament-forming cytoskeletal GTPase (By similarity). May play a role in cytokinesis (Potential). May play a role in the internalization of 2 intracellular microbial pathogens, Listeria monocytogenes and Shigella flexneri.Tissue specificity: Widely expressed. Isoforms are differentially expressed in testes, kidney, liver heart, spleen, brain, peripheral blood leukocytes, skeletal muscle and kidney. Specific isoforms appear to demonstrate tissue specificity. Isoform 5 is the most highly expressed in fetal tissue. Isoform 1 is detected in all tissues except the brain and thymus, while isoform 2, isoform 3, and isoform 4 are detected at low levels in approximately half of the fetal tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEPT9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité