Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7761R-CY7
BOSSBS-7761R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7761R-CY7
Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Myosins are actin-based motor molecules with ATPase activity. Unconventional myosins serve in intracellular movements. Their highly divergent tails bind to membranous compartments, which are then moved relative to actin filaments. In the retina, plays an important role in the renewal of the outer photoreceptor disks. Plays an important role in the distribution and migration of retinal pigment epithelial (RPE) melanosomes and phagosomes, and in the regulation of opsin transport in retinal photoreceptors. In the inner ear, plays an important role in differentiation, morphogenesis and organization of cochlear hair cell bundles. Involved in hair-cell vesicle trafficking of aminoglycosides, which are known to induce ototoxicity (By similarity). Motor protein that is a part of the functional network formed by USH1C, USH1G, CDH23 and MYO7A that mediates mechanotransduction in cochlear hair cells. Required for normal hearing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYO7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité