Anti-F10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-7762R-CY7
BOSSBS-7762R-CY7EA 855 EUR InStock
BOSSBS-7762R-CY7
Anti-F10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Factor Xa is a vitamin K-dependent glycoprotein that converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, calcium and phospholipid during blood clotting.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: F10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité