Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PITPNM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7763R
BOSSBS-7763REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7763R
Anti-PITPNM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Regulates RHOA activity, and plays a role in cytoskeleton remodeling. Necessary for normal completion of cytokinesis. Plays a role in maintaining normal diacylglycerol levels in the Golgi apparatus. Binds phosphatidyl inositol phosphates (in vitro). May catalyze the transfer of phosphatidylinositol and phosphatidylcholine between membranes (By similarity). Necessary for maintaining the normal structure of the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. Required for protein export from the endoplasmic reticulum and the Golgi. Binds calcium ions.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PITPNM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité