Anti-NUSAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-7764R-A680
BOSSBS-7764R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7764R-A680
Anti-NUSAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
NUSAP1 is a microtubule-associated protein with the capacity to bundle and stabilise microtubules. It may associate with chromosomes and promote the organisation of mitotic spindle microtubules around them. There are five different isoforms.
Type: Primary
Antigen: NUSAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/441
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité