Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEPT14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7772R-A350
BOSSBS-7772R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7772R-A350
Anti-SEPT14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Septin 14, also known as SEPT14, is a 432 amino acid protein that belongs to the septin family. The highly conserved septin family of GTP-binding cytoskeletal proteins is implicated in membrane transport, apoptosis, cell polarity, cell cycle regulation, cytokinesis and other cellular functions. Septins polymerize into heterooligomeric protein complexes that form filaments, and can associate with cellular membranes, actin filaments and microtubules. Septin 14 has a GTPase domain followed by a C-terminal coiled-coil domain characteristic of group II septins. Septin 14 interacted with all septins except those that are members of its phylogenetic cluster, including itself. Septin 14 shares highest identity (67%) with Septin 10. Expressed in testis and more weakly in fetal liver, tonsil and thymus, the Septin 14 protein is not detected in testicular cancer or other normal or cancer cell lines. The Septin 14 gene is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse and rat, and maps to human chromosome 7p11.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEPT14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité