Anti-SEPT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7774R-CY5
BOSSBS-7774R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7774R-CY5
Anti-SEPT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Filament-forming cytoskeletal GTPase (By similarity). May play a role in cytokinesis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SEPT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité