Anti-CDC123 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-7781R-A750
BOSSBS-7781R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7781R-A750
Anti-CDC123 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Required for S phase entry of the cell cycle.
Type: Primary
Antigen: CDC123
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/336
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité