Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNB1IP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7784R-A555
BOSSBS-7784R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7784R-A555
Anti-CCNB1IP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase. Modulates cyclin B levels and participates in the regulation of cell cycle progression through the G2 phase. Overexpression causes delayed entry into mitosis.Tissue specificity: Highly expressed in heart. Detected at intermediate levels in liver and kidney, and at low levels in placenta, brain and lung.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCNB1IP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité