Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDCA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7786R-A488
BOSSBS-7786R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7786R-A488
Anti-CDCA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Regulator of chromosome structure during mitosis required for condensin-depleted chromosomes to retain their compact architecture through anaphase. Acts by mediating the recruitment of phopsphatase PP1-gamma subunit (PPP1CC) to chromatin at anaphase and into the following interphase. At anaphase onset, its association with chromatin targets a pool of PPP1CC to dephosphorylate substrates.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDCA2
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité