Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLASP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7793R-A680
BOSSBS-7793R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7793R-A680
Anti-CLASP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CLASP2 is a microtubule plus end tracking protein that promotes the stabilisation of dynamic microtubules and is required for the polarisation of the cytoplasmic microtubule arrays in migrating cells towards the leading edge of the cell. CLASP2 may act at the cell cortex to enhance the frequency of rescue of depolymerising microtubules by attaching their plus ends to cortical platforms composed of ERC1 and PHLDB2. This cortical microtubule stabilising activity is regulated at least in part by phosphatidylinositol 3 kinase signaling. CLASP2 also performs a similar stabilising function at the kinetochore which is essential for the bipolar alignment of chromosomes on the mitotic spindle.

Type: Primary
Antigen: CLASP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1201-1294/1294
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité