Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLASP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7793R-CY5.5
BOSSBS-7793R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7793R-CY5.5
Anti-CLASP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
CLASP2 is a microtubule plus end tracking protein that promotes the stabilization of dynamic microtubules and is required for the polarization of the cytoplasmic microtubule arrays in migrating cells towards the leading edge of the cell. CLASP2 may act at the cell cortex to enhance the frequency of rescue of depolymerizing microtubules by attaching their plus ends to cortical platforms composed of ERC1 and PHLDB2. This cortical microtubule stabilizing activity is regulated at least in part by phosphatidylinositol 3 kinase signaling. CLASP2 also performs a similar stabilizing function at the kinetochore which is essential for the bipolar alignment of chromosomes on the mitotic spindle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLASP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité