Anti-DSN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-7796R-CY7
BOSSBS-7796R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-7796R-CY7
Anti-DSN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a kinetochore protein that functions aspart of the minichromosome instability-12 centromere complex. Theencoded protein is required for proper kinetochore assembly andprogression through the cell cycle. Alternative splicing results inmultiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2009].
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DSN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité