Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DUSP13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7797R-A555
BOSSBS-7797R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7797R-A555
Anti-DUSP13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Members of the protein-tyrosine phosphatase superfamilycooperate with protein kinases to regulate cell proliferation anddifferentiation. This superfamily is separated into two familiesbased on the substrate that is dephosphorylated. One family, thedual specificity phosphatases (DSPs) acts on both phosphotyrosineand phosphoserine/threonine residues. This gene encodes differentbut related DSP proteins through the use of non-overlapping openreading frames, alternate splicing, and presumed differenttranscription promoters. Expression of the distinct proteins fromthis gene has been found to be tissue specific and the proteins maybe involved in postnatal development of specific tissues. A proteinencoded by the upstream ORF was found in skeletal muscle, whereasthe encoded protein from the downstream ORF was found only intestis. In mouse, a similar pattern of expression was found.Multiple alternatively spliced transcript variants were described,but the full-length sequence of only some were determined.[provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DUSP13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité