Anti-MND1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-7799R-A647
BOSSBS-7799R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7799R-A647
Anti-MND1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The product of the GAJ gene associates with HOP2 to form a stable heterodimeric complex that binds DNA and stimulates the recombinase activity of RAD51 and DMC1. Both the MND1 and HOP2 genes are indispensable for meiotic recombination.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MND1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité