Anti-NEDD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-7813R-A350
BOSSBS-7813R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7813R-A350
Anti-NEDD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
May play an important role during the embryonic development and differentiation of the central nervous system. Human NEDD1 localises to the centrosome and mitotic spindle. It binds to the components of the gamma-tubulin ring complex and target this complex to the centrosome and spindle.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: NEDD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité