Anti-NEDD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7813R-CY5
BOSSBS-7813R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7813R-CY5
Anti-NEDD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
May play an important role during the embryonic development and differentiation of the central nervous system. Human NEDD1 localises to the centrosome and mitotic spindle. It binds to the components of the gamma-tubulin ring complex and target this complex to the centrosome and spindle.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: NEDD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité