Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEK8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7815R-CY5
BOSSBS-7815R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7815R-CY5
Anti-NEK8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Required for renal tubular integrity.Tissue specificity: Highest expression in thyroid, adrenal gland and skin. Low levels in spleen, colon and uterus. Overexpressed in breast tumors, with highest expression in infiltrating ductal carcinomas and moderate levels in mucinous adenocarcinoma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NEK8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité