Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NSP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7816R-A750
BOSSBS-7816R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7816R-A750
Anti-NSP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
NSP type 5 alpha 3 alpha is a novel structure protein belonging to the cytospin-A family, that may play a role in nuclear function during cell division. It is also highly expressed in certain tumor cell lines, suggesting that it may serve as a good tumor marker. It was was cloned as part of a chromosomal translocation involving PDGFRB in a case of juvenile myelomonocytic leukemia.

Type: Primary
Antigen: NSP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 601-700/1068
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité