Anti-RABGAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-7826R-A555
BOSSBS-7826R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7826R-A555
Anti-RABGAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
May act as a GTPase-activating protein of RAB6A. May play a role in microtubule nucleation by centrosome. May participate in a RAB6A-mediated pathway involved in the metaphase-anaphase transition.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RABGAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité