Anti-SGTA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-7830R
BOSSBS-7830REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7830R
Anti-SGTA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Co-chaperone that binds directly to HSC70 and HSP70 and regulates their ATPase activity.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: SGTA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité