Anti-SUGT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-7831R-A680
BOSSBS-7831R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7831R-A680
Anti-SUGT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May play a role in ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.
Type: Primary
Antigen: SUGT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 271-365/365
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité